Merck
615455
Sigma-Aldrich
Desethyloxybutininchlorid-ethyl-d5
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20D5H22ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCC#CCCC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
InChIKey
DSWCYTSHCYXHGW-LUIAAVAXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)