Merck
614866
Sigma-Aldrich
1-Bromdecan-d21
98 atom % D
Synonym(e):
Decylbromid-d21
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)8CD2Br
Molekulargewicht:
242.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
bp
238 °C (lit.)
Dichte
1.166 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+21
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
InChIKey
MYMSJFSOOQERIO-SLBGAMDCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)