Merck
614165
Sigma-Aldrich
Myristinsäure-13,13,14,14,14-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Tetradecansäure-13,13,14,14,14-d5
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2(CH2)11CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,2D2
InChIKey
TUNFSRHWOTWDNC-ZBJDZAJPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)