Wichtige Dokumente
613525
1,3-Propan-d6-diol
98 atom % D
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HOCD2CD2CD2OH
Molekulargewicht:
82.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-27 °C (lit.)
Dichte
1.107 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChIKey
YPFDHNVEDLHUCE-NMFSSPJFSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?