609404
Ammonium-15N2-sulfat
20 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes Ammoniumsulfat, Diazanium-15N2-Sulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
20 atom % 15N
Form
solid
Mol-Gew.
132.54 by atom % calculation (20 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable