Merck
608505
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyd-α-13C,α-d1
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonym(e):
p-Anis-aldehyd-13C,d
About This Item
Lineare Formel:
H3CO-C6H4-13CDO
Molekulargewicht:
138.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
248 °C (lit.)
Dichte
1.135 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H][13C](=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6+1D
InChIKey
ZRSNZINYAWTAHE-KFNOGTNBSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)