Merck
607495
Sigma-Aldrich
Formamid-15N,d2
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
HCO15ND2
Molekulargewicht:
48.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
98 atom % D
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Dichte
1.208 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]N([2H])C=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i/hD2
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-ZSJDYOACSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.