Merck
606529
Sigma-Aldrich
Butyl-phenyl-13C6-ether
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13C6H5O(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
210.3 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-19 °C (lit.)
Dichte
0.972 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
CCCCO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,10+1
InChIKey
YFNONBGXNFCTMM-YMHOBSDZSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)