Merck
604291
Sigma-Aldrich
Dichloressigsäure-1-13C-methylester
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C13COOCH3
Molekulargewicht:
143.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
143 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-52 °C (lit.)
Dichte
1.390 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CO[13C](=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3/i3+1
InChIKey
HKMLRUAPIDAGIE-LBPDFUHNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)