Merck
597945
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-3,5-dimethylphenylboronsäure
Synonym(e):
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H2OCH2CH3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
206-211 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-4-14-10-7(2)5-9(11(12)13)6-8(10)3/h5-6,12-13H,4H2,1-3H3
InChIKey
FMJASQDMWVBTOJ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)