Wichtige Dokumente
596930
Dichloro-bis-(triphenylphosphin)-palladium(II), polymer gebunden
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Bis-(triphenylphosphin)-palladium(II)-dichlorid, polymergebunden
About This Item
Quervernetzung
2 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
Kennzeichnungsgrad
1.0-2.0 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)