Merck
595748
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Orange 3-acrylamid)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Übergangstemp.
Tg (DSC) 111 °C (onset)
Löslichkeit
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
377 nm
Allgemeine Beschreibung
NLO polymer
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)