Merck
595284
Sigma-Aldrich
4-(4′-Propoxyphenyl)-phenylboronsäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
235-240 °C (lit.)
SMILES String
CCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-2-11-19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-10,17-18H,2,11H2,1H3
InChIKey
ZJCHLFOLMBDUPR-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)