Merck
594547
Sigma-Aldrich
4-Chlor-2-methylbenzonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(CH3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Cc1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChIKey
ZZAJFWXXFZTTLH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)