Wichtige Dokumente
594245
2-(2-Benzyloxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
97%
Synonym(e):
2-Benzyloxyphenylboronsäure-pinakolester
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2OCc3ccccc3
InChI
1S/C19H23BO3/c1-18(2)19(3,4)23-20(22-18)16-12-8-9-13-17(16)21-14-15-10-6-5-7-11-15/h5-13H,14H2,1-4H3
InChIKey
OYMQYMSYMNEKLI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)