Wichtige Dokumente
593672
2,3-Dimethoxynaphthalin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C10H6(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
116.5-120.5 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-9-5-3-4-6-10(9)8-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
InChIKey
XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?