Merck
591335
Sigma-Aldrich
PAMAM-OS-trimethoxysilyl-Dendrimer, Generation 0 -Lösung
10 wt. % in isopropanol
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM((NHCH2CH2CO2(CH2)3Si(OCH3)3)8
Molekulargewicht:
2391.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
trimethoxysilyl surface group
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 0
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
10 wt. % in isopropanol
Anzahl Oberflächengruppen
8
Brechungsindex
n20/D 1.3859
bp
82.4 °C
Dichte
0.819 g/mL at 25 °C
SMILES String
CO[Si](CCCOC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
Leistungsmerkmale und Vorteile
Contains 8 surface organosilicon groups.
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)