Merck
589748
Sigma-Aldrich
Myristinsäure-14-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Tetradecansäure-14-13C
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(CH2)12CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChIKey
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)