Merck
589462
Sigma-Aldrich
Phospho-enolpyruvat-1-13C Kaliumsalz
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC2H4KO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.13
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[K+].O[13C](=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i3+1;
InChIKey
SOSDSEAIODNVPX-FJUFCODESA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)