Merck
589403
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanin-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
DL-Phenylalanin-α-13C
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH213CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
266-267 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[13CH](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i8+1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-VJJZLTLGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)