Merck
589209
Sigma-Aldrich
Natrium-L-lactat-2-13C -Lösung
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Synonym(e):
L-Milchsäure-2-13C Natriumsalz -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
CH313CH(OH)CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w) solution
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Konzentration
45-55 % (w/w) in H2O
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].C[13C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i2+1;
InChIKey
NGSFWBMYFKHRBD-LHMCEBHZSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable