Wichtige Dokumente
586897
Allyl-(2-brombenzyl)-ether
95%
About This Item
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.5460 (lit.)
bp
251-252 °C (lit.)
Dichte
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccccc1COCC=C
InChI
1S/C10H11BrO/c1-2-7-12-8-9-5-3-4-6-10(9)11/h2-6H,1,7-8H2
InChIKey
WBVJSBVYPDCMEW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)