Merck
579858
Sigma-Aldrich
5-Fluorindol-2-carbonsäure-ethylester
96%
Größe auswählen
5 G
CHF 76.40
CHF 76.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 76.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 76.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
146-150 °C
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
SMILES String
CCOC(=O)c1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10FNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
InChIKey
VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Reactant for preparation of antitumor agents
  • Reactant for preparation of antihyperlipidemic agents
  • Reactant for preparation of factor Xa inhibitors
  • Reactant for preparation of potential antiarrhythmic agents
  • Reactant for preparation of inhibitors of the cytosolic phospholipase A2
  • Reactant for preparation of thromboxane receptor antagonist and thromboxane synthase inhibitor via Mitsunobu reaction
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)