Merck
576751
Sigma-Aldrich
Naphtho[2,3-a]pyren-7,12-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
254.2-255.9 °C (lit.)
SMILES String
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1cc4ccc5cccc6ccc3c4c56
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)