Merck
575666
Sigma-Aldrich
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-propionsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(CCC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
NVDCWSFMCUWKAL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)