Merck
575658
Sigma-Aldrich
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
COc1ccc(OC)c(CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
JENQUCZZZGYHRW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)