Merck
575445
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1-iodpropan
95%
Synonym(e):
4-(3-Iodpropoxy)-anisol
About This Item
Lineare Formel:
H3COC6H4O(CH2)3I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5758 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
21-24 °C (lit.)
Dichte
1.5274 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(OCCCI)cc1
InChI
1S/C10H13IO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChIKey
GTYRCWMYISITHE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)