Merck
575186
Sigma-Aldrich
Neodym(III)-sulfat
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Nd2(SO4)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.43
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)