Wichtige Dokumente
572381
Cer(IV)-oxid-Yttrium dotiert
nanopowder
About This Item
Form
nanopowder
Enthält
15 mol % yttria as dopant
Zusammensetzung
Ce0.85Y0.15O2
Partikelgröße
<100 nm
SMILES String
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)