Merck
570508
Sigma-Aldrich
JandaJel-Rinkamid
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)-Fmoc-amino-methyl]-phenoxyacetamido-methyl auf JandaJel, Knorr-Vernetzer auf JandaJel
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked
Kennzeichnungsgrad
0.5 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Rechtliche Hinweise
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)