Merck
568449
Sigma-Aldrich
Benzaldehydsemicarbazon
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=NNHC(O)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
213.5-217.5 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)N\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+
InChIKey
AKGUXECGGCUDCV-UXBLZVDNSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)