Merck
566829
Sigma-Aldrich
1-Phenylbutanon-toluolsulfonylhydrazon
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2NHN=C(C6H5)CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
122-125 °C (lit.)
SMILES String
CCC\C(=N\NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2S/c1-3-7-17(15-8-5-4-6-9-15)18-19-22(20,21)16-12-10-14(2)11-13-16/h4-6,8-13,19H,3,7H2,1-2H3/b18-17+
InChIKey
YGGRVJIJEMGVTG-ISLYRVAYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)