Merck
565660
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxy-5-methylphenylborsäure
About This Item
Lineare Formel:
H3CC6H3[OCH(CH3)2]B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)Oc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-7(2)14-10-5-4-8(3)6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
InChIKey
PESPTYNENYUZTH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)