Merck
565016
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylbenzoesäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)4C6HCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
178-181 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(C)c(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5H,1-4H3,(H,12,13)
InChIKey
STIDRZRESMTQBD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)