Merck
564524
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-propoxyphenylborsäure
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-88 °C (lit.)
SMILES String
CCCOc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-6-7(11)3-4-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChIKey
RUOLRTURPYSKEY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)