Merck
564389
Sigma-Aldrich
Sulfonylamid, polymergebunden
macroporous, 70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
Synonym(e):
MP-TsNH2
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
macroporous
Kennzeichnungsgrad
1.5-3.0 mmol/g loading
Partikelgröße
70-90 mesh
SMILES String
C=Cc1ccccc1.NS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H7NO2S/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H,(H2,7,8,9)
InChIKey
MUUSWFAQENVFGH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)