Merck
564109
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrol
macroporous, 70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
Synonym(e):
AM-Polystyrol, Benzylamin polymer gebunden, Poly-(styrol-co--divinylbenzol), aminomethyliert, Poly-(styrol-co-vinylbenzylamin-co-divinylbenzol), Polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, aminomethyliert
Größe auswählen
25 G
CHF 324.00
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 324.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
macroporous
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Kennzeichnungsgrad
1.5-3.0 mmol/g loading
Partikelgröße
70-90 mesh
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)