Merck
564079
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3-fluorphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
H3C(CH2)3OC6H3(F)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
91-96 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C10H14BFO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
InChIKey
JVHCUZXLXOUYHX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)