Merck
563862
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)-2-indolboronsäure
Synonym(e):
1-(Phenylsulfonyl)-2-indolylborsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SO2NC8H5B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
125-130 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cc2ccccc2n1S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12BNO4S/c17-15(18)14-10-11-6-4-5-9-13(11)16(14)21(19,20)12-7-2-1-3-8-12/h1-10,17-18H
InChIKey
HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Contains varying amounts of anhydride
Anwendung
Reactant for:
  • Synthesis of bioactive indolo[3,2-j]phenanthridine alkaloid, calothrixin B, via an allene-mediated electrocyclic reaction
  • Preparation of arenes via palladium and tris(tert-butyl)phosphine-catalyzed Suzuki cross-coupling
  • Structure-guided development of TbcatB inhibitors as trypanocides
  • Chemoselective and stereoselective oxidative palladium/diamine-catalyzed cross-coupling reactions
  • Petasis boronic Mannich reactions under microwave conditions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)