Merck
563447
Sigma-Aldrich
(4-Chlorphenylethinyl)trimethylsilan
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4ClC≡CSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChIKey
HVIHXUCWKNRJTC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)