Merck
562939
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorphenylphenylether
97%
Synonym(e):
5-Chlor-2-phenoxyanilin
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(Cl)OC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-44 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,14H2
InChIKey
SXEBHIMOUHBBOS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)