Merck
562831
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran-4-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
211-215 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C13H8O3/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7H,(H,14,15)
InChIKey
BSMAWCXKHJSJIB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)