Merck
561967
Sigma-Aldrich
Poly(natrium-4-styrolsulfonat) -Lösung
average Mw ~200,000, 30 wt. % in H2O
Synonym(e):
PSS, Poly-(4-styrolsulfonsäure) Natriumsalz
Größe auswählen
500 G
CHF 73.50
CHF 73.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 73.50
About This Item
Lineare Formel:
(C8H7NaO3S)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 73.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Mol-Gew.
average Mw ~200,000
Qualitätsniveau
Konzentration
30 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D ~1.3961
pH-Wert
~6.4
Viskosität
~118 cP
Dichte
1.1471 g/mL at 25 °C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChIKey
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(natrium-4-styrolsulfonat) (PSS), ein starker anionischer Polyelektrolyt, verfügt über einige negative Ladungen entlang seiner Grundgerüstkette. In solchen Elektrolyten sind die ionischen Ladungen meist unabhängig von den pH-Verhältnissen.[1] Die PSS-Abscheidung weist einen schichtweisen Aufbau auf. Die alternierende Adsorption von Polykationen und Polyanionen durch elektrostatische Anziehung führt zur Bildung von Polyelektrolyt-Multischichten (PEMs).[2] PSS-Grafitoxid weist aufgrund seines schichtweisen Aufbaus im Vergleich zu reinem Grafitoxid eine hohe Leistung an elektrischer Doppelschichtkapazität auf.[3] Die PSS-Beschichtung von Nanopartikeln hemmt die Bildung von Agglomerationen.[4]
Anwendung
  • Stabilization of low-cost phase change materials for thermal energy storage applications: Diese Studie untersucht das Potenzial von Poly(natrium-4-styrolsulfonat) bei der Stabilisierung kostengünstiger Materialien zum Phasenübergang, wodurch Wärmespeicherkapazitäten verbessert werden (DO Akamo et al., 2023).
  • UPCONVERTING NANOPARTICLES FOR BIOSENSING AND BIOIMAGING: In dieser Studie wurde der Einsatz von Poly(natrium-4-styrolsulfonat) in der Biosensing- und Biobildgebung mittels hochkonvertierender Nanopartikel untersucht und dessen Anwendungsmöglichkeiten in bioanalytischen Hochtemperatur-Umgebungen betont (V ANDRIGO, 2023).
  • Chain Dynamics in a Polyelectrolyte Solution Under Shear: A Rheological NMR Investigation: Diese Arbeit erforscht die Kettendynamik von Poly(natrium-4-styrolsulfonat) unter Scherkräften und liefert Einblicke in dessen rheologisches Verhalten (S Bartosch et al., 2023).
  • Molecular conformation of polyelectrolytes inside Layer-by-Layer assembled films: Diese Forschung geht auf die strukturellen Eigenschaften von Poly(natrium-4-styrolsulfonat) innerhalb mehrschichtiger Verbindungen ein und trägt zur Materialwissenschaft bei (P Gutfreund et al., 2023).
  • Colloidal nanomedicines with prolonged release of chloroquine based on interactions with aromatic polymers after mixing two liquids: from in silico simulation of nanoparticle formation to efficient in-bench scale up.: Diese Arbeit erörtert die Entwicklung kolloidaler Nanomedizin unter Verwendung von Poly(natrium-4-styrolsulfonat), wofür verlängerte Wirkstofffreisetzungen nachgewiesen werden (MG Villamizar-Sarmiento et al., 2024).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Anionischer Polyelektrolyt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu-Fen Huang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(25), 12777-12781 (2007-11-02)
In this article, we report a simple approach for selectively sensing Fe2+ ions using CTAB-stabilized Au-Ag nanorods (CTAB-Au-Ag NRs) in the presence of poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PSS). The prepared CTAB-Au-Ag NRs exhibit an intense longitudinal surface plasmon resonance absorption (>10(9) M(-1)
Lulu Han et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(1), 193-199 (2011-11-29)
Poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PSS)/poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDADMAC) multilayers were treated with 1-5 M NaCl solutions, resulting in continuous changes in the physicochemical properties of the multilayers. Significant mass loss was observed when the salt concentration was higher than 2 M and reached
Thidarat Angwarawong et al.
Dental materials journal, 30(2), 158-169 (2011-03-23)
Polyelectrolyte multilayer (PEM) film can modify the surface properties of materials to improve cellular responses. In this study poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDADMAC), poly(sodium 4-styrene sulfonate) (PSS) and poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) sodium salt (PSS-co-MA) were assembled into PEM {(PDADMAC/PSS)(4)/PDADMAC+PSS-co-MA} film on glass
Hae-Kyung Jeong et al.
ACS nano, 4(2), 1162-1166 (2010-01-27)
We propose a new material for high power and high density supercapacitors with excellent cycle stability. Graphite oxide (PSS-GO) intercalated with poly(sodium 4-styrensulfonate) showed high performance of electric double layer capacitance (EDLC) compared to that of the pristine graphite oxide.
Stable aqueous dispersions of graphitic nanoplatelets via the reduction of exfoliated graphite oxide in the presence of poly (sodium 4-styrenesulfonate).
Stankovich S, et al
Journal of Materials Chemistry, 16(2), 155-158 (2006)
Artikel
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.