Merck
560286
Sigma-Aldrich
PSS-(2-(trans-3,4-Cyclohexandiol)ethyl)-Heptaisobutyl, substituiert
Synonym(e):
1-(2-trans-Cyclohexandiol)-ethyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9 .15,15.17,13]octasiloxan, trans-Cyclohexandiolisobutyl-POSS®, POSS®-trans-Cyclohexandiol Isobutyl-substituiert
Größe auswählen
5 G
CHF 121.00
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 121.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H78O14Si8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
959.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (lit.)
Qualitätsniveau
Löslichkeit
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES String
CC(C)C[Si]12O[Si]4(CCC3CCC(O)C(O)C3)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O4)O[Si](CC(C)C)(O5)O6
InChI
1S/C36H78O14Si8/c1-27(2)20-52-39-51(18-17-34-15-16-35(37)36(38)19-34)40-53(21-28(3)4)44-55(42-52,23-30(7)8)48-58(26-33(13)14)49-56(43-52,24-31(9)10)45-54(41-51,22-29(5)6)47-57(46-53,50-58)25-32(11)12/h27-38H,15-26H2,1-14H3
InChIKey
SPLVLZDHFGEUJL-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)