Merck
559997
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-167 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
fluoro
SMILES String
NC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F6NO/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H2,16,17)
InChIKey
YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)