Merck
557889
Sigma-Aldrich
Hypoxanthin-1-oxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.11
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
250-253 °C (lit.)
SMILES String
Oc1[n+]([O-])cnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9(5)11/h1-2,10H,(H,6,7,8)
InChIKey
CTDZUHPRCRCVDS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)