Merck
557722
Sigma-Aldrich
2-Propoxyphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(OCH2CH2CH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C (lit.)
SMILES String
CCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChIKey
ZDPMWYOVDLDQDT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)