Wichtige Dokumente
557544
(4-Methylphenyl)-thioessigsäure
97%
Synonym(e):
2-(p-Tolylthio)-essigsäure, 4-Methylphenylthio-essigsäure
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
79-83 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
XCRDQVBOVYWDPH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)