Merck
557129
Sigma-Aldrich
Triphenylantimondibenzoat
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3Sb(O2CC6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
595.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
174-179 °C (lit.)
SMILES String
O=C(O[Sb](OC(=O)c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)