Merck
554863
Sigma-Aldrich
1,4-Bis-[(3′,7′-dimethyloctyl)-oxy]-benzol
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4[OCH2CH2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCOc1ccc(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-21(2)9-7-11-23(5)17-19-27-25-13-15-26(16-14-25)28-20-18-24(6)12-8-10-22(3)4/h13-16,21-24H,7-12,17-20H2,1-6H3
InChIKey
KXBVZLQGEJXWDW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)